N,N'-1,4-Phenylenedimaleimide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-1,4-Bismaleimidobenzene, N,N'-1,4-Phenylenebismaleimide
P0778-1G P0778-5G
TCIAP0778-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAP0778-1G TCIAP0778-5G
N,N'-1,4-Phenylenedimaleimide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N,N'-1,4-Phenylenedimaleimide
Formule: C₁₄H₈N₂O₄
MW: 268,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005505
Numéro CAS: 3278-31-7
EINECS: 221-910-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot NaOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité