Pregnenolone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P0786-5G P0786-25G
TCIAP0786-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAP0786-5G TCIAP0786-25G
Pregnenolone ≥98.0% (par GC)
Pregnenolone
Formule: C₂₁H₃₂O₂
Numéro MDL: MFCD00003628
Numéro CAS: 145-13-1
EINECS: 205-647-4
Merck Index: 14,07733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 192.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +26.0 to +29.0 deg (C=1,EtOH)
Solubility in hot Chloroform almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité