Phenylsulphonylacetonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzenesulphonylacetonitrile, Cyanomethylsulphonylbenzene
P0799-25G P0799-5G
TCIAP0799-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAP0799-25G TCIAP0799-5G
Phenylsulphonylacetonitrile ≥98.0% (par GC)
Phenylsulphonylacetonitrile
Formule: C₈H₇NO₂S
MW: 181,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007550
Numéro CAS: 7605-28-9
EINECS: 231-515-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité