Isopropyl propyl sulphide ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0826-25ML P0826-5ML
TCIAP0826-25MLEA 533 EUR InStock
TCIAP0826-25ML TCIAP0826-5ML
Isopropyl propyl sulphide ≥95.0% (par GC)
Isopropyl propyl sulphide
Formule: C₆H₁₄S
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00027125
Numéro CAS: 5008-73-1
EINECS: 225-686-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité