Phosphocholine chloride sodium salt hydrate ≥98.0% (sur base azote total) pour substrat de cholinestérase
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phosphorylcholine Chloride Sodium Salt
P0834-1G P0834-5G
TCIAP0834-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAP0834-1G TCIAP0834-5G
Phosphocholine chloride sodium salt hydrate ≥98.0% (sur base azote total) pour substrat de cholinestérase
Phosphocholine chloride sodium salt hydrate
Formule: C₅H₁₅ClNO₄P
MW: 263,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070597
Numéro CAS: 16904-96-4
EINECS: 240-953-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 12.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité