Dipropyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dipropyl Isocinchomeronate, 2,5-Pyridinedicarboxylic Acid Dipropyl Ester, Isocinchomeronic Acid Dipropyl Ester
P0835-25G P0835-5G
TCIAP0835-25GEA 346 EUR InStock
TCIAP0835-25G TCIAP0835-5G
Dipropyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Dipropyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,28 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Numéro MDL: MFCD00055315
Numéro CAS: 136-45-8
EINECS: 205-245-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité