4-Piperidone monohydrate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4-Piperidinediol Hydrochloride, 4,4-Dihydroxypiperidine Hydrochloride, 4-Ketopiperidine Monohydrate Hydrochloride, 4-Piperidinone monohydrate hydrochloride, Piperidin-4-one hydrate hydrochloride, 4-Azacyclohexanone Monohydrate Hydrochloride
P0842-25G P0842-500G P0842-100G
TCIAP0842-25GEA 55 EUR InStock
TCIAP0842-25G TCIAP0842-500G TCIAP0842-100G
4-Piperidone monohydrate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Piperidone monohydrate hydrochloride
Formule: C₅H₉NO·xHCl·yH₂O
MW: 99,13 g/mol (free base)
Numéro MDL: MFCD00012776
Numéro CAS: 40064-34-4
EINECS: 254-779-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f86ee17ed327e89f04f7a17566f7a8f4a13891e&vid=0f86ee17ed327e89f04f7a17566f7a8f4a13891e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (Argentometric Titration) min. 98.0 %
Water 11.0 to 13.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité