Vinyl palmitate ≥96.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: Palmitic Acid Vinyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P0848-25ML P0848-500ML
TCIAP0848-25MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAP0848-25ML TCIAP0848-500ML
Vinyl palmitate ≥96.0% (par GC) stabilisé
Vinyl palmitate
Formule: C₁₈H₃₄O₂
MW: 282,47 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059288
Numéro CAS: 693-38-9
EINECS: 211-751-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité