L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium monododecyl phosphate (mixture of mono and disodium salt) ≥75.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phosphoric Acid Monododecyl Ester Sodium Salt, Sodium Monolauryl Phosphate
P0865-25G P0865-500G
TCIAP0865-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0865-25G TCIAP0865-500G
Sodium monododecyl phosphate (mixture of mono and disodium salt) ≥75.0% (par GC)
Sodium monododecyl phosphate (mixture of mono and disodium salt)
Numéro MDL: MFCD00058971
Numéro CAS: 17026-83-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 75.0 %
Neutralization Value max. 190.0
Sodium Didodecyl Phosphate (GC) max. 10.0 %
Water max. 2.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité