(-)-Perillaldehyde ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0866-25ML P0866-5ML
TCIAP0866-25MLEA 89.1 EUR InStock
TCIAP0866-25ML TCIAP0866-5ML
(-)-Perillaldehyde ≥90.0% (par GC)
(-)-Perillaldehyde
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00001543
Numéro CAS: 18031-40-8
Merck Index: 14,07167
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a423cef615537f0476002c4382b90337179a92fc&vid=a423cef615537f0476002c4382b90337179a92fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D -135 to -124 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité