Ethyl pentadecanoate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Pentadecanoic Acid Ethyl Ester
P0868-25ML P0868-5ML
TCIAP0868-25MLEA 248 EUR InStock
TCIAP0868-25ML TCIAP0868-5ML
Ethyl pentadecanoate ≥97.0% (par GC)
Ethyl pentadecanoate
Formule: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270,46 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Numéro MDL: MFCD00042872
Numéro CAS: 41114-00-5
EINECS: 255-223-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité