Polyethylene glycol monolaurate n=∼10
Fournisseur: TCI
Synonyms: Polyethylene glycol monododecanoate
P0872-25G P0872-500G
TCIAP0872-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0872-25G TCIAP0872-500G
Polyethylene glycol monolaurate n=∼10
Polyethylene glycol monolaurate
Formule: HO(CH₂CH₂O)nOC(CH₂)₁₀CH₃
Numéro MDL: MFCD00148005
Numéro CAS: 31943-11-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
The average value of n 9.0 to 12.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité