Polyethylene glycol mono-4-octylphenyl ether n=∼10
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triton X-100, Polyethylene glycol mono(4-tert-octylphenyl) ether
P0873-25G P0873-500G
TCIAP0873-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0873-25G TCIAP0873-500G
Polyethylene glycol mono-4-octylphenyl ether n=∼10
Polyethylene glycol mono-4-octylphenyl ether
Formule: C₈H₁₇C₆H₄(OCH₂CH₂)nOH
Numéro MDL: MFCD00132505
Numéro CAS: 9002-93-1
Merck Index: 14,06761
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce22e6aa971860788d1735b7365f04a348dc6f74&vid=32cecd182803afa2348ef9fe0b920ffa91ac0123&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
The average value of n 8.5 to 11.5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité