Pentaerythritol tetrakis(mercaptoacetate) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
P0888-25G P0888-500G
TCIAP0888-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0888-25G TCIAP0888-500G
Pentaerythritol tetrakis(mercaptoacetate) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Pentaerythritol tetrakis(mercaptoacetate)
Formule: C₁₃H₂₀O₈S₄
Point d'éclair: 248°C
Numéro MDL: MFCD00022080
Numéro CAS: 10193-99-4
EINECS: 233-482-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité