5-Dimethylamino-2-(2-pyridylazo)phenol ≥98.0% (par HPLC) pour détermination du zinc dans le sérum
Fournisseur: TCI
Attention
P0910-1G P0910-100MG
TCIAP0910-1GEA 343 EUR InStock
TCIAP0910-1G TCIAP0910-100MG
5-Dimethylamino-2-(2-pyridylazo)phenol ≥98.0% (par HPLC) pour détermination du zinc dans le sérum
5-Dimethylamino-2-(2-pyridylazo)phenol
Formule: C₁₃H₁₄N₄O
Numéro MDL: MFCD00059778
Numéro CAS: 50783-80-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Lambda max. 569.0 to 573.0 nm (EtOH (50vol%))
Molar extinction coefficient (Co complex) min. 75000 (EtOH (50vol%), 569.0 to 573.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité