1-(Pentafluorophenyl)ethanol
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP0925-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAP0925-5G
1-(Pentafluorophenyl)ethanol
1-(Pentafluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₅F₅O
MW: 212,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004510
Numéro CAS: 830-50-2
EINECS: 212-597-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 32.0 to 34.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité