Bis(cis-3,3,5-trimethylcyclohexyl)phthalate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phthalic Acid Bis(cis-3,3,5-trimethylcyclohexyl) Ester
P0946-25G P0946-5G
TCIAP0946-25GEA 154 EUR InStock
TCIAP0946-25G TCIAP0946-5G
Bis(cis-3,3,5-trimethylcyclohexyl)phthalate ≥98.0% (par GC)
Bis(cis-3,3,5-trimethylcyclohexyl)phthalate
Formule: C₂₆H₃₈O₄
MW: 414,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070480
Numéro CAS: 245652-81-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 94.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité