Disodium phthalocyanine
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium Phthalocyanine, Sodium phthalocyanine, Phthalocyanine Sodium, Phthalocyanine Disodium
P0973-1G P0973-5G
TCIAP0973-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAP0973-1G TCIAP0973-5G
Disodium phthalocyanine
Disodium phthalocyanine
Formule: C₃₂H₁₆N₈Na₂
MW: 558,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066368
Numéro CAS: 25476-27-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f5e1f3f8ac66aa06728da89b47f63e72fdf0b85&vid=8f5e1f3f8ac66aa06728da89b47f63e72fdf0b85&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Ignition residue (Sulfate) 23.0 to 25.8 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité