Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propioin ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-3-hexanone

P0974-25ML P0974-5ML
TCIAP0974-25MLEA 172 EUR InStock
TCIAP0974-25ML TCIAP0974-5ML
Propioin ≥95.0% (par GC)
Propioin


Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Numéro MDL: MFCD00043572
Numéro CAS: 4984-85-4
EINECS: 225-637-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f26194e80dee3c564c2109a123a472ffb603ddab&vid=f26194e80dee3c564c2109a123a472ffb603ddab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité