N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N'-1,3-Bismaleimidobenzene, N,N'-1,3-Phenylenebismaleimide
P0976-25G P0976-500G
TCIAP0976-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAP0976-25G TCIAP0976-500G
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide ≥97.0% (par GC)
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide
Formule: C₁₄H₈N₂O₄
MW: 268,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022569
Numéro CAS: 3006-93-7
EINECS: 221-112-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité