4-Piperidineethanol ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)piperidine, 2-(Piperidin-4-yl)ethanol
P0992-25G P0992-5G
TCIAP0992-25GEA 256 EUR InStock
TCIAP0992-25G TCIAP0992-5G
4-Piperidineethanol ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
4-Piperidineethanol
Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,20 g/mol
Point d'ébullition: 228°C
Numéro MDL: MFCD00006008
Numéro CAS: 622-26-4
EINECS: 210-727-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité