(±)-Propranolol hydrochloride ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P0995-25G P0995-250G
TCIAP0995-25GEA 108 EUR InStock
TCIAP0995-25G TCIAP0995-250G
(±)-Propranolol hydrochloride ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
(±)-Propranolol hydrochloride
Formule: C₁₆H₂₁NO₂·HCl
Numéro MDL: MFCD00012558
Numéro CAS: 318-98-9
EINECS: 206-268-7
Merck Index: 14,07840
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 163.0 to 168.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité