Phtalocyanine cuivre(II) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
P1005-250G P1005-25G
TCIAP1005-250GEA 148 EUR InStock
TCIAP1005-250G TCIAP1005-25G
Phtalocyanine cuivre(II) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Phtalocyanine cuivre(II)
Formule: C₃₂H₁₆CuN₈
Point de fusion: 480°C
Numéro MDL: MFCD00010719
Numéro CAS: 147-14-8
EINECS: 205-685-1
Merck Index: 14,02520
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 %
Lambda max. 790.0 to 792.0 nm (H2SO4)
Molar extinction coefficient min. 210,000 (H2SO4, 790.0 to 792.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité