Phtalocyanine cuivre(II) ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: [29H,31H-Phtalocyaninato-N29,N30,N31,N32]cuivre
TCIAP1006-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAP1006-25G TCIAP1006-500G TCIAP1006-100G
Phtalocyanine cuivre(II) ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Phtalocyanine cuivre(II)
Formule: C₃₂H₁₆CuN₈
MW: 576,08 g/mol
Point de fusion: 480°C
Numéro MDL: MFCD00010719
Numéro CAS: 147-14-8
EINECS: 205-685-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 93.0 %
Lambda max. 789.0 to 791.0 nm (H2SO4)
Molar extinction coefficient min. 220,000 (H2SO4, 789.0 to 791.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité