Methyl-N-phenylcarbamate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1010-25G P1010-500G
TCIAP1010-25GEA 44 EUR InStock
TCIAP1010-25G TCIAP1010-500G
Methyl-N-phenylcarbamate ≥98.0% (par GC)
Methyl-N-phenylcarbamate
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD00027552
Numéro CAS: 2603-10-3
EINECS: 220-014-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité