[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Koser Reagent, Phenyliodosohydroxy Tosylate
P1015-25G P1015-5G
TCIAP1015-25GEA 332 EUR InStock
TCIAP1015-25G TCIAP1015-5G
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
Formule: C₁₃H₁₃IO₄S
MW: 392,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011547
Numéro CAS: 27126-76-7
Merck Index: 14,05321
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité