2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolan-4-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-2-one, 1,4-Dioxaspiro[4.5]-2-decanone
P1019-25G P1019-5G
TCIAP1019-25GEA 294 EUR InStock
TCIAP1019-25G TCIAP1019-5G
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolan-4-one ≥98.0% (par GC)
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolan-4-one
Formule: C₈H₁₂O₃
MW: 156,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010852
Numéro CAS: 4423-79-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité