Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pivaloylacetic Acid Methyl Ester, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate, Methyl Pivaloylacetate
P1031-25ML P1031-500ML P1031-100ML
TCIAP1031-25MLEA 74.8 EUR InStock
TCIAP1031-25ML TCIAP1031-500ML TCIAP1031-100ML
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate ≥95.0% (par GC)
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,20 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00008847
Numéro CAS: 55107-14-7
EINECS: 259-481-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité