Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Eaton's Reagent
P1042-25G P1042-500G
TCIAP1042-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP1042-25G TCIAP1042-500G
Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid
Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid
MW: 141,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070545
Numéro CAS: 39394-84-8
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Methane sulfonic acid (Neutralization Tit 89.0 to 92.0 %
Phosphorus pentoxide (Neutralization Tit. 8.0 to 11.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité