3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate, Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate
P1048-25G P1048-5G
TCIAP1048-25GEA 233 EUR InStock
TCIAP1048-25G TCIAP1048-5G
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate
Formule: C₅H₄N₂O₄·H₂O
MW: 174,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005235
Numéro CAS: 3112-31-0
EINECS: 221-474-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 10.0 to 11.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité