10,12-Pentacosadiyn-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1053-1G P1053-100MG
TCIAP1053-1GEA 702 EUR InStock
TCIAP1053-1G TCIAP1053-100MG
10,12-Pentacosadiyn-1-ol ≥98.0% (par GC)
10,12-Pentacosadiyn-1-ol
Formule: C₂₅H₄₄O
MW: 360,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059096
Numéro CAS: 92266-90-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité