4-Propoxyphthalonitrile ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Dicyano-4-propoxybenzene
P1070-1G P1070-5G
TCIAP1070-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAP1070-1G TCIAP1070-5G
4-Propoxyphthalonitrile ≥95.0% (par GC)
4-Propoxyphthalonitrile
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059102
Numéro CAS: 106144-18-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité