4-Pentyloxyphthalonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Dicyano-4-pentyloxybenzene, 4-Amyloxyphthalonitrile, 4-(Pentyloxy)phthalonitrile
P1071-1G P1071-5G
TCIAP1071-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAP1071-1G TCIAP1071-5G
4-Pentyloxyphthalonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Pentyloxyphthalonitrile
Formule: C₁₃H₁₄N₂O
MW: 214,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059103
Numéro CAS: 106943-83-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité