trans-3-Pentenoic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (E)-Pent-3-enoic acid, trans-3-Pentenoic acid
P1072-25ML P1072-5ML
TCIAP1072-25MLEA 264 EUR InStock
TCIAP1072-25ML TCIAP1072-5ML
trans-3-Pentenoic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
trans-3-Pentenoic acid
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Numéro MDL: MFCD00063291
Numéro CAS: 1617-32-9
EINECS: 216-573-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité