Acide 2-pyridinylacétique chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride, 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid HCl
P1076-25G P1076-5G
TCIAP1076-25GEA 146 EUR InStock
TCIAP1076-25G TCIAP1076-5G
Acide 2-pyridinylacétique chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2-pyridinylacétique chlorhydrate
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 173,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012812
Numéro CAS: 16179-97-8
EINECS: 240-316-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité