Hexadecyl palmitate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cetyl Palmitate, Palmitic acid palmityl ester, n-Hexadecyl palmitate, Palmitic Acid Hexadecyl Ester, Palmityl palmitate
P1077-25G P1077-500G
TCIAP1077-25GEA 22 EUR InStock
TCIAP1077-25G TCIAP1077-500G
Hexadecyl palmitate ≥97.0% (par GC)
Hexadecyl palmitate
Formule: C₃₂H₆₄O₂
MW: 480,86 g/mol
Point d'ébullition: 534°C
Numéro MDL: MFCD00053739
Numéro CAS: 540-10-3
EINECS: 208-736-6
Merck Index: 14,02031
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 56.0 deg-C
Solubility in hot Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité