1-(2-Pyrimidyl)piperazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1110-25G P1110-5G
TCIAP1110-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAP1110-25G TCIAP1110-5G
1-(2-Pyrimidyl)piperazine ≥98.0% (par GC)
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Formule: C₈H₁₂N₄
MW: 164,21 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD00040742
Numéro CAS: 20980-22-7
EINECS: 244-135-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a87028a8c36270aee536dc2ffc051b0c8808393&vid=6a87028a8c36270aee536dc2ffc051b0c8808393&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité