2-Phénoxy-1-propanol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1111-25G P1111-5G
TCIAP1111-25GEA 563 EUR InStock
TCIAP1111-25G TCIAP1111-5G
2-Phénoxy-1-propanol ≥96.0% (par GC)
2-Phénoxy-1-propanol
Formule: C₉H₁₂O₂
Point d'ébullition: 244°C
Numéro MDL: MFCD00142958
Numéro CAS: 4169-04-4
EINECS: 224-027-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité