Pivaloylacetonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P1112-25G P1112-500G
TCIAP1112-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAP1112-25G TCIAP1112-500G
Pivaloylacetonitrile ≥98.0% (par GC)
Pivaloylacetonitrile
Formule: C₇H₁₁NO
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD00010208
Numéro CAS: 59997-51-2
EINECS: 262-017-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité