1,3-Diaminopropane-N,N'-diacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Propylenediamine-N,N'-diacetic Acid
P1115-25G P1115-5G
TCIAP1115-25GEA 117 EUR InStock
TCIAP1115-25G TCIAP1115-5G
1,3-Diaminopropane-N,N'-diacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Diaminopropane-N,N'-diacetic acid
Formule: C₇H₁₄N₂O₄
MW: 190,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142534
Numéro CAS: 112041-05-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité