(S)-1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1118-25G P1118-5G
TCIAP1118-25GEA 751 EUR InStock
TCIAP1118-25G TCIAP1118-5G
(S)-1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine
Formule: C₁₅H₁₇N
MW: 211,31 g/mol
Point d'éclair: 164°C
Numéro MDL: MFCD00221505
Numéro CAS: 30339-30-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité