Monobutyl phthalate ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1132-25G P1132-5G
TCIAP1132-25GEA 131 EUR InStock
TCIAP1132-25G TCIAP1132-5G
Monobutyl phthalate ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Monobutyl phthalate
Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043498
Numéro CAS: 131-70-4
EINECS: 205-036-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité