1-Chloro-2-pentyne ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-pentyne
P1141-25ML P1141-5ML
TCIAP1141-25MLEA 1070 EUR InStock
TCIAP1141-25ML TCIAP1141-5ML
1-Chloro-2-pentyne ≥96.0% (par GC)
1-Chloro-2-pentyne
Formule: C₅H₇Cl
MW: 102,56 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point d'éclair: 25°C
Numéro MDL: MFCD00191678
Numéro CAS: 22592-15-0
EINECS: 245-112-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité