Pyromellitic diimide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
P1153-25G P1153-5G
TCIAP1153-25GEA 168 EUR InStock
TCIAP1153-25G TCIAP1153-5G
Pyromellitic diimide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Pyromellitic diimide
Formule: C₁₀H₄N₂O₄
MW: 216,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005004
Numéro CAS: 2550-73-4
EINECS: 219-852-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité