Pentaethylene glycol monomethyl ether ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1159-1G P1159-5G
TCIAP1159-1GEA 125 EUR InStock
TCIAP1159-1G TCIAP1159-5G
Pentaethylene glycol monomethyl ether ≥96.0% (par GC)
Pentaethylene glycol monomethyl ether
Formule: C₁₁H₂₄O₆
MW: 252,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00045995
Numéro CAS: 23778-52-1
EINECS: 245-874-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité