4-Phenylurazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP1160-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAP1160-25G TCIAP1160-5G
4-Phenylurazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Phenylurazole
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005226
Numéro CAS: 15988-11-1
EINECS: 240-127-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité