Propionaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1166-1G P1166-10G
TCIAP1166-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAP1166-1G TCIAP1166-10G
Propionaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Propionaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
Formule: C₉H₁₀N₄O₄
MW: 238,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191484
Numéro CAS: 725-00-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 148.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité