Tri-p-tolyl phosphite
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tris(4-methylphenyl) Phosphite, Phosphorous Acid Tri-p-cresyl Ester, Tri-p-cresyl Phosphite, Phosphorous Acid Tris(4-methylphenyl) Ester, Phosphorous Acid Tri-p-tolyl Ester
P1175-25G P1175-500G
TCIAP1175-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP1175-25G TCIAP1175-500G
Tri-p-tolyl phosphite
Tri-p-tolyl phosphite
Formule: C₂₁H₂₁O₃P
MW: 352,37 g/mol
Point d'éclair: 217°C
Numéro MDL: MFCD00041909
Numéro CAS: 620-42-8
EINECS: 210-639-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité