(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Attention
Synonyms: Diphenyl(pentafluorophenyl)phosphine
P1176-1G P1176-5G
TCIAP1176-1GEA 103 EUR InStock
TCIAP1176-1G TCIAP1176-5G
(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine
Formule: C₁₈H₁₀F₅P
MW: 352,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000290
Numéro CAS: 5525-95-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 93.0 %
Melting point 65.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité