1-[4-(2-Phenylethyl)benzyl]naphthalene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-[4-(2-Phenethyl)benzyl]naphthalene
P1181-1G P1181-25G
TCIAP1181-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAP1181-1G TCIAP1181-25G
1-[4-(2-Phenylethyl)benzyl]naphthalene ≥98.0% (par HPLC)
1-[4-(2-Phenylethyl)benzyl]naphthalene
Formule: C₂₅H₂₂
MW: 322,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191572
Numéro CAS: 127833-53-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=701a0faf728ea1911b7a2fa0a81595019e8bf903&vid=701a0faf728ea1911b7a2fa0a81595019e8bf903&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité